5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC503022-250MG
PC503022-1G
PC503022-5G
APOSPC503022-250MGEA
203
EUR
APOSPC503022-250MG
APOSPC503022-1G
APOSPC503022-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂ClF₄N Molecular Weight: 223.55479 g/mol |
MDL:
MFCD28752673 CAS-Nummer: 1807135-39-2 UN: 2811 |