3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC37881-250MG
PC37881-1G
PC37881-5G
APOSPC37881-250MGEA
219
EUR
APOSPC37881-250MG
APOSPC37881-1G
APOSPC37881-5G
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline
Formel:
C₆H₃Cl₂FIN Molecular Weight: 305.90359 g/mol |
MDL:
MFCD29484812 CAS-Nummer: 1699384-74-1 UN: 2811 |