3-Chlor-2-fluorbenzylamin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC57807-5G PC57807-10G PC57807-25G
APOSPC57807-5GEA 37.7 EUR
APOSPC57807-5G APOSPC57807-10G APOSPC57807-25G
3-Chlor-2-fluorbenzylamin, technische Qualität
3-Chlor-2-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
MDL: MFCD01631391
CAS-Nummer: 72235-55-3
UN: 2735