2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53333-250MG
PC53333-1G
PC53333-5G
APOSPC53333-250MGEA
31.9
EUR
APOSPC53333-250MG
APOSPC53333-1G
APOSPC53333-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Molecular Weight: 237,45 g/mol |
MDL:
MFCD20486524 CAS-Nummer: 1067882-63-6 |