5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline) ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51356-1G PC51356-5G
APOSPC51356-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51356-1G APOSPC51356-5G
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline) ≥95%
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline)
Formel: C₂₁H₂₀F₆N₂O₂
MDL: MFCD32708902
CAS-Nummer: 2573217-07-7