2-Brom-4-chlor-5-fluoriodbenzol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
PC56008-250MG
PC56008-1G
PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA
55.1
EUR
APOSPC56008-250MG
APOSPC56008-1G
APOSPC56008-5G
2-Brom-4-chlor-5-fluoriodbenzol ≥95%
2-Brom-4-chlor-5-fluoriodbenzol
Formel:
C₆H₂BrClFI Molecular Weight: 335.3400 g/mol |
MDL:
MFCD12026232 CAS-Nummer: 1067882-65-8 |