5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57726-250MG PC57726-1G
APOSPC57726-250MGEA 284 EUR
APOSPC57726-250MG APOSPC57726-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MDL: MFCD28536133
CAS-Nummer: 1630983-04-8