2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 261 EUR
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrFIO
Molecular Weight: 328,90499 g/mol
MDL: MFCD31660988
CAS-Nummer: 2092187-40-9