1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56983-250MG
PC56983-1G
PC56983-5G
APOSPC56983-250MGEA
31.9
EUR
APOSPC56983-250MG
APOSPC56983-1G
APOSPC56983-5G
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄BrClF₂O Molecular Weight: 257.4599 g/mol |
MDL:
MFCD18390891 CAS-Nummer: 345226-22-4 |