2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57127-250MG PC57127-1G
APOSPC57127-250MGEA 183 EUR
APOSPC57127-250MG APOSPC57127-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molecular Weight: 225.44282 g/mol
MDL: MFCD26895908
CAS-Nummer: 157165-23-6