Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57811-250MG PC57811-1G PC57811-5G
APOSPC57811-250MGEA 102 EUR
APOSPC57811-250MG APOSPC57811-1G APOSPC57811-5G
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅Br₂FO₂
Molecular Weight: 311,9305 g/mol
MDL: MFCD06204165
CAS-Nummer: 773134-10-4