1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99064-250MG
PC99064-1G
PC99064-5G
APOSPC99064-250MGEA
224
EUR
APOSPC99064-250MG
APOSPC99064-1G
APOSPC99064-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene
Formel:
C₆H₂BrClFI |
MDL:
MFCD32903680 CAS-Nummer: 2460515-82-4 |