2-Brom-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC912791-1G
PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA
58
EUR
APOSPC912791-1G
APOSPC912791-5G
2-Brom-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ Schmelzpunkt: 143…145 °C |
MDL:
MFCD08532493 CAS-Nummer: 177420-63-2 |