1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC99107-250MG
PC99107-1G
APOSPC99107-250MGEA
203
EUR
APOSPC99107-250MG
APOSPC99107-1G
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one