2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99149-250MG PC99149-1G PC99149-5G
APOSPC99149-250MGEA 174 EUR
APOSPC99149-250MG APOSPC99149-1G APOSPC99149-5G
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MDL: MFCD22124418
CAS-Nummer: 1824101-54-3