3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400227-250MG OR400227-1G
APOSOR400227-250MGEA 226 EUR
APOSOR400227-250MG APOSOR400227-1G
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrClIO
MDL: MFCD28040499
CAS-Nummer: 1823925-41-2
UN: 3261