2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400751-250MG OR400751-1G
APOSOR400751-250MGEA 190 EUR
APOSOR400751-250MG APOSOR400751-1G
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClI
MDL: MFCD18393366
CAS-Nummer: 1035263-31-0
UN: 3261