4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57120-250MG
PC57120-1G
APOSPC57120-250MGEA
241
EUR
APOSPC57120-250MG
APOSPC57120-1G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂I |
MDL:
MFCD18391114 CAS-Nummer: 1261671-69-5 UN: 3261 |