4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501916-250MG
PC501916-1G
PC501916-5G
APOSPC501916-250MGEA
208
EUR
APOSPC501916-250MG
APOSPC501916-1G
APOSPC501916-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂F₂ Molecular Weight: 285.91146 g/mol |
MDL:
MFCD22381221 CAS-Nummer: 1571115-92-8 UN: 3261 |