3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50181-250MG
PC50181-1G
APOSPC50181-250MGEA
284
EUR
APOSPC50181-250MG
APOSPC50181-1G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂I |
MDL:
MFCD18391110 CAS-Nummer: 1261569-90-7 UN: 3265 |