4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51313-250MG PC51313-1G PC51313-5G
APOSPC51313-250MGEA 208 EUR
APOSPC51313-250MG APOSPC51313-1G APOSPC51313-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255.03184 g/mol
MDL: MFCD18394990
CAS-Nummer: 181806-49-5
UN: 3265