Cryo.s Kryospeicherröhrchen mit Datamatrix
Lieferant: Greiner Bio-One
122263-2DG_500 123263-2DG_500 126263-2DG_500 127263-2DG_300
479-2440EA 821 EUR
479-2440 479-2442 479-2444 479-2445
Cryo.s Kryospeicherröhrchen mit Datamatrix
Vials
Die aus hochwertigem Polypropylen hergestellten Cryo.s Kryoröhrchen eignen sich für die Lagerung von Zellkulturen, Gewebeproben, mikrobiologischen Proben, Material menschlichen oder tierischen Ursprungs wie Blut, Serum und Sperma sowie Antikörpern, RNA, DNA, und Proteinproben.
  • Sterile
  • Endotoxin-frei
  • Frei von RNase, DNase und humaner DNA
  • Nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
Diese Kryoröhrchen werden aus hochwertigem Polypropylen hergestellt und sind daher ideal für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich (–196 bis 121 °C) geeignet.
Lasergravierter ECC200-Code ist die neueste Version der auf Greiner Bio One-Röhrchen verfügbare Datamatrix-Kodierung. Datamatrix-Kodierung unterstützt fortgeschrittene Algorithmen zur Fehlerkorrektur und ist in der Lage partiell beschädigte Codes zu dechiffrieren.
Mit automatisierten Liquid-Handling- sowie De-/Recapping-Systemen kompatibel.
Bitte beachten Cryo.s-Röhrchen sind nicht für die Probenaufbewahrung in der Reproduktionsmedizin vorgesehen.