B.safe Tischverteiler
Lieferant: Bohlender
R1122-04 R1123-02 R1123-04 R1122-02
BOHLR1122-04EA 228 EUR
BOHLR1122-04 BOHLR1123-02 BOHLR1123-04 BOHLR1122-02
B.safe Tischverteiler
Fittings und Verbinder
Zentraler Sammelanschluss für Lösemittelabfälle mehrerer HPLC-Anlagen. Kapillaren und Schläuche werden knickfrei mit den im Lieferumfang enthaltenen b.safe-Fittings und b.safe-Schlaucholiven angeschlossen. Über die senkrechte Bohrung im Inneren des Tischverteilers können die flüssigen Lösemittelabfälle direkt und rückstandslos abfließen.
  • Zentrale Schlauchverbindung
  • Einfache Befestigung am Arbeitstisch
  • Rückstandsloser Abfluss der Lösemittelabfälle
Grundplatte aus PP, zur Sammlung von Lösemittelabfällen aus bis zu 8 Kapillaren und 4 Schläuchen und Weiterleitung über einen zentralen Schlauchanschluss. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit ext.Ø 1, ⁶/₂, ²/₃, 2 mm (Gewinde UNF ¹/₄"), Schlaucholiven für Schlauch mit int.Ø 6 bis 8 mm (Gewinde NPT ¹/₈") sowie Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse. Einfache Befestigung am Arbeitstisch entweder per Magnet oder silikonfreiem Klebepad. Design und Lieferumfang gemäß Tabelle.