Jenway® Küvetten
Lieferant: Cole-Parmer
83070-40 83070-34 99610-33 83070-76
JENW83070-40EA 243 EUR
JENW83070-40 JENW83070-34 JENW99610-33 JENW83070-76
Jenway® Küvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Erzielen Sie genaue spektroskopische Messungen.
  • Erhalten Sie konsistente spektrophotometrische Daten.
Quarz- und Glasküvetten bestehen aus langlebigen Materialien und sind daher ideal für den wiederholten Gebrauch. Einwegküvetten aus Polystyrol ermöglichen eine schnelle spektroskopische Analyse und sind eine kostengünstigere Alternative zu Küvetten aus Glas und Quarz, ohne dass Waschen und mögliche Kreuzkontaminationen erforderlich sind.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten