Whizard® Silver Talon Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: WELLS LAMONT
134527 134528 134529 134525 134526 135747
112-6368EA 93.6 EUR
112-6368 112-6369 112-6370 112-6366 112-6367 112-6371
Whizard® Silver Talon Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
Bietet eine sehr hohe Schnittfestigkeit in Reinraumumgebungen.
  • Wiederverwendbarer Reinraumhandschuh
  • ANSI A7 Schnittfestigkeit
  • Made in USA
Kategorie III für Partikel.
Standards: ANSI A7 Level F Schnittfestigkeit, ANSI Level 3 Abriebfestigkeit.
Verpackung:
Bitte beachten