BRICE Air XXTM S1P ESD Sicherheitsschuhe, Black, Low
Lieferant: ELTEN
710541/36 710541/37 710541/38 710541/39 710541/40 710541/41 710541/42 710541/43 710541/44 710541/45 710541/46 710541/47 710541/48
ELTN710541/36EA 83.9 EUR
ELTN710541/36 ELTN710541/37 ELTN710541/38 ELTN710541/39 ELTN710541/40 ELTN710541/41 ELTN710541/42 ELTN710541/43 ELTN710541/44 ELTN710541/45 ELTN710541/46 ELTN710541/47 ELTN710541/48
BRICE Air XXTM S1P ESD Sicherheitsschuhe, Black, Low
Schuhe und Stiefel
Slip-On Sicherheitsschuhe, BRICE Air XXTM black Low ESD S1P.
  • Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • MONO-PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Für trockene Arbeitsumgebungen, inklusive Industrie-, Lager-, Transport- und Montageanwendungen usw. Wo die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände (S1P) oder die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD). An Arbeitsplätzen auf harten Untergründen, dieMore Product Information