BENTE XXE GTX S3 ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Lieferant: ELTEN
720721/40 720721/41 720721/42 720721/43 720721/44 720721/45 720721/46 720721/47 720721/48
ELTN720721/40EA 131.9 EUR
ELTN720721/40 ELTN720721/41 ELTN720721/42 ELTN720721/43 ELTN720721/44 ELTN720721/45 ELTN720721/46 ELTN720721/47 ELTN720721/48
BENTE XXE GTX S3 ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh, BENTE XXE GTX, Schnürschuh in Blau.
  • Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Schuhe mit verbessertem Tragekomfort
  • Gepolsterte Lasche
  • Durchgehende Einlegesohle ESD
  • Weiche ESD-Einlegesohle aus Fleece
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/EVA-Sohle WELLMAXX ENERGETIC
  • Stahlkappe
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, wo mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2), die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (S3), die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD).
Standards: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A.