LOAN XXSports Pro S3 ESD Sicherheitsschuhe, Schnürung, Low
Lieferant: ELTEN
728151/35 728151/36 728151/37 728151/38 728151/39 728151/40 728151/41 728151/42 728151/43 728151/44 728151/45 728151/46 728151/47 728151/48
ELTN728151/35EA 94.9 EUR
ELTN728151/35 ELTN728151/36 ELTN728151/37 ELTN728151/38 ELTN728151/39 ELTN728151/40 ELTN728151/41 ELTN728151/42 ELTN728151/43 ELTN728151/44 ELTN728151/45 ELTN728151/46 ELTN728151/47 ELTN728151/48
LOAN XXSports Pro S3 ESD Sicherheitsschuhe, Schnürung, Low
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe, LOAN XXSports Pro, in schwarz/hellgrün.
  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
  • TPU-Schutzkappe
  • Stahlkappe
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, wo mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2), die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (S3), die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD). An Arbeitsplätzen auf harten Untergründen, die revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt, resultiert in mehr Energie in jedem Schritt.
Standards: EN ISO 20345 S3 SRB, Form A.