LONNY W S1P ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Lieferant: ELTEN
729301/40 729301/41 729301/42 729301/43 729301/44 729301/45 729301/46 729301/47 729301/48
ELTN729301/40EA 86.9 EUR
ELTN729301/40 ELTN729301/41 ELTN729301/42 ELTN729301/43 ELTN729301/44 ELTN729301/45 ELTN729301/46 ELTN729301/47 ELTN729301/48
LONNY W S1P ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh, LONNY W, in Rot.
  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • TPU/PU-Sohle MAXXIMO
  • Stahlkappe
Für trockene Arbeitsumgebungen, inklusive Industrie-, Lager-, Transport- und Montageanwendungen usw. Wo die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände (S1P) oder die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD). An Arbeitsplätzen auf harten Untergründen, die revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt, resultiert in mehr Energie in jedem Schritt.
Standards: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A.