THELON XXG GTX S3 HI CI ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Lieferant: ELTEN
728611/39 728611/40 728611/41 728611/42 728611/43 728611/44 728611/45 728611/46 728611/47 728611/48
ELTN728611/39EA 127.9 EUR
ELTN728611/39 ELTN728611/40 ELTN728611/41 ELTN728611/42 ELTN728611/43 ELTN728611/44 ELTN728611/45 ELTN728611/46 ELTN728611/47 ELTN728611/48
THELON XXG GTX S3 HI CI ESD Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Low
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh, THELON XXG GTX, in Braun.
  • Hydrophobiertes Nubukleder
  • GORE-TEX Performance Komfortschuhe
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, wo mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (S2), die Gefahr des Eindringens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (S3), die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht (ESDS/ESD). An Arbeitsplätzen auf harten Untergründen, die revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt, resultiert in mehr Energie in jedem Schritt.
Standards: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A.