PPM-18 ≥95%
Lieferant: Cayman Chemical
13327-1
13327-5
13327-10
13327-25
CAYM13327-1EA
26
EUR
CAYM13327-1
CAYM13327-5
CAYM13327-10
CAYM13327-25
PPM-18 ≥95%
PPM-18
- Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Lagertemperatur:
Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
65240-86-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Formulation | A crystalline solid |
Purity | ≥95% |
Stability | ≥2 years |