Natriumsulfat, anhydrous 99,0 FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
Natriumsulfat, wasserfrei, FCC wird als Säureregulator verwendet. Die FCC-Qualität erfüllt die Anforderungen des Food Chemical Codex und ist für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel geeignet. Spectrum Chemical bietet über 300 chemische Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die in Laborflaschen bis hin zu Produktionsfässern verpackt sind und gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) gemäß 21CFR Teil 211 in von der FDA registrierten und inspizierten Einrichtungen hergestellt, verpackt und gelagert werden.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel:
Na₂SO₄ Molecular Weight: 142,04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 888 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (getrocknete Basis) | 99.0 - 100.5% |
Blei (Pb) | max. 2 mg/kg |
Trocknungsverlust | max. 1 % |
Selen (Se) | max. 0.003 % |
Identifikation | Test bestanden |