Triammonium citrate
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Citronensäure Triammoniumsalz, Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat tribasisch
A2040-12KGBL A2040-2.5KG A2040-50KGBL
SPCMA2040-12KGBLEA 1600 EUR
SPCMA2040-12KGBL SPCMA2040-2.5KG SPCMA2040-50KGBL
Triammonium citrate
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
Molecular Weight: 243.22 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8