Kaliumsulfat 99 FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
P1589-500GM P1589-2.5KG P1589-12KG
SPCMP1589-500GMEA 197 EUR
SPCMP1589-500GM SPCMP1589-2.5KG SPCMP1589-12KG
Kaliumsulfat 99 FCC
Potassium sulphate
Kaliumsulfat, FCC wird als Säureregulator verwendet. Die FCC-Klasse erfüllt die Anforderungen des Food Chemical Codex und ist für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege geeignet. Spectrum Chemical bietet über 300 chemische Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die in Laborflaschen bis hin zu Produktionsfässern verpackt sind und gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) gemäß 21CFR Teil 211 in von der FDA registrierten und inspizierten Einrichtungen hergestellt, verpackt und gelagert werden.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174,26 g/mol
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.