Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäurepropylester, Propylgallat, Gallussäurepropylester, Progalline P
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 1650 EUR
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.