di-Potassium oxalate monohydrate ≥98,5%, Kristalle ACS
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 352 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98,5%, Kristalle ACS
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Form: Crystal
Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184.23 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.