Reinraum-Latexhandschuhe, Verlängerte Stulpe, Unsteril, LS400
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
10140S 10140M 10140L 10140XL
112-6476EA 589 EUR
112-6476 112-6475 112-6474 112-6477
Reinraum-Latexhandschuhe, Verlängerte Stulpe, Unsteril, LS400
Handschuhe
Der unsterile Latexhandschuh Isofield LS400 mit verlängerter Stulpe bietet hervorragenden Schutz bis zum Ellenbogen für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher.
  • ISO Klasse 4 kompatibel
  • Unsteriles Reinraumlatex
  • Extra Länge (400 mm)
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Beidseitig tragbar
Der LS400 wurde dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und ist glatt genug für das doppelte Anziehen, bietet aber gleichzeitig eine strukturierte Handfläche und Finger für zusätzlichen Halt.
Standards: PPE Kat III, Typ B zertifiziert.
Verpackung: 100 Stück, doppelt verpackt in HDPE-Beutel, 10 Beutel pro Karton (1000 Stück).
Bitte beachten