Reinraum-Nitrilhandschuhe, Unsteril, NS300
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
20130XS 20130S 20130M 20130L 20130XL 20130XXL
112-6488EA 433 EUR
112-6488 112-6486 112-6485 112-6484 112-6487 112-6489
Reinraum-Nitrilhandschuhe, Unsteril, NS300
Handschuhe
Der nicht sterile Nitrilhandschuh Isofield NS300 ist ideal für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher.
  • ISO Klasse 4 kompatibel
  • Unsteriles Nitril
  • 300 mm Länge
  • Beschleuniger-frei
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Beidseitig tragbar
  • Antistatisch
NS300 ist extrem sauber, frei von Beschleunigern und mit geringem Endotoxinwert, wurde dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und ist glatt genug für das doppelte Anziehen, bietet aber gleichzeitig eine strukturierte Handfläche und Finger für zusätzlichen Griff.
Standards: PPE Kat III, Typ B zertifiziert.
Verpackung:
Bitte beachten