Reinraum-Latexhandschuhe, Unsteril, LS300
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
10230XS 10230S 10230M 10230L 10230XL 10230XXL
112-6482EA 354 EUR
112-6482 112-6480 112-6479 112-6478 112-6481 112-6483
Reinraum-Latexhandschuhe, Unsteril, LS300
Handschuhe
Der nicht sterile Latexhandschuh Isofield LS300 ist ideal für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher.
  • ISO-Klasse 4, GMP-Klasse A-kompatibel
  • Unsteriles Reinraumlatex
  • 300 mm Länge
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Beidseitig tragbar
Der LS300 wurde dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und ist glatt genug für das doppelte Anziehen, bietet aber gleichzeitig eine strukturierte Handfläche und Finger für zusätzlichen Halt.
Standards: PPE Kat III, Typ B zertifiziert.
Verpackung: 100 Stück, doppelt verpackt in HDPE-Beutel, 10 Beutel pro Karton (1000 Stück).
Bitte beachten