Reinraum-Nitrilhandschuhe, Verlängerte Stulpe, Steril, NS400
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
20340S 20340M 20340L 20340XL
112-6451EA 638 EUR
112-6451 112-6450 112-6469 112-6452
Reinraum-Nitrilhandschuhe, Verlängerte Stulpe, Steril, NS400
Handschuhe
Der nicht sterile Nitrilhandschuh Isofield NS400 mit verlängerter Stulpe bietet hervorragenden Schutz bis zum Ellenbogen für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher.
  • ISO Klasse 4 kompatibel
  • Unsteril, Nitrilhandschuhe
  • Extra Länge (400 mm)
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Antistatisch
  • Gegen Chemotherapie getestet
Der NS400 wurde dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und ist glatt genug für das doppelte Anziehen, bietet aber gleichzeitig eine strukturierte Handfläche und Finger für zusätzlichen Halt.
Standards: PPE Kat III, Typ BMore Product Information