PUREZERO* HG5 mit einer beschleunigerfreien Formel verringern das Risiko von Allergien und Hautreizungen, die mit Beschleunigerchemikalien in anderen Nitrilhandschuhen verbunden sind. Die HG5-Handschuhe sind angenehm zu tragen und bieten den Arbeitern außerdem einen wirksamen Barriereschutz gegen Chemikalienspritzer, Mikroorganismen und Viren.
- Hochwertige, nicht sterile Nitrilformulierung
- Kontrollieren Sie Produktkontaminationen mit geringen Partikelkonzentrationen (max. >0,5 μm) <1500 Partikel/cm² für weiße Handschuhe
- Für den Einsatz in Reinräumen der ISO 5 und höher, Klasse B/C/D
- Beschleunigerfrei
- Typ B
Die beschleunigerfreie Formulierung der PUREZERO*-Reinraum-Nitrilhandschuhe ist die Lösung. Es reduziert das Risiko von Allergien und Hautreizungen, die mit Beschleunigerchemikalien in anderen Nitrilhandschuhen verbunden sind. Dadurch sind PUREZERO®-Handschuhe angenehm zu tragen, sodass sich die Arbeiter auf ihre heiklen Aufgaben, anstatt auf ihre Handschuhe, konzentrieren können. PUREZERO* Nitrilhandschuhe für Reinräume sind so konzipiert, dass sie Arbeiter mit einem wirksamen Barriereschutz vor Chemikalienspritzern, Mikroorganismen und Viren schützen.
Die Lösung ist die gleichbleibende Qualität der PUREZERO* HG5-Reinraumhandschuhe, die niedrige Partikelwerte gewährleisten. Die Handschuhe werden in einer ISO 9001-zertifizierten Anlage in hochmodernen Reinräumen hergestellt und verpackt und sind für Reinräume der ISO-Klasse 5 oder höher sowie für Reinräume der Klasse C/D empfohlen. Diese Handschuhe werden sauber verarbeitet (mehrfach in deionisiertem Wasser gewaschen), um eine gleichbleibende Kontrolle geringer Partikelkonzentrationen zu gewährleisten.
Standards: Entspricht den gesetzlichen Normen: ISO 9001; ISO 13485. Entspricht den gesetzlichen Normen für den Umgang mit Lebensmitteln: FDA 21 CFR 177-2600, FDA 21 CFR 180.22. Verordnung der Kommission (EU) Nr. 10/2011. PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 EWG. EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 Virenschutz, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Typ B, EN ISO 21420:2020 Tastgefühl-Klassifizierung: Klasse 5. Entspricht den REACH-Vorschriften. Ableitfähiges Verhalten im Gebrauch: getestet per ANSI/ESD STM 15.1-2019. Erfüllt USP <800> Richtlinien.
Verpackung: Handschuhe sind zu 1000 pro Box verpackt:
100 Handschuhe pro PE Beutel×10 PE Beutel pro ausgekleidetem Karton. Doppelt verpackt, plus Schutzbeutel. In ISO Reinraum Klasse 5 verpackt.
Bitte beachten