Cole-Parmer® SHM-200 Mehrpositionen-Extraktionsheiz-/Rührwerk
Lieferant: Cole-Parmer
03076-13 03076-16 03076-19 03076-22 03076-37 03076-40 03076-43
ELET03076-13EA 4290 EUR
ELET03076-13 ELET03076-16 ELET03076-19 ELET03076-22 ELET03076-37 ELET03076-40 ELET03076-43
Cole-Parmer® SHM-200 Mehrpositionen-Extraktionsheiz-/Rührwerk
Heizgeräte Heizhauben
Ermöglicht das Erhitzen und/oder Rühren von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Siedepunkten nebeneinander.
  • Lösungen gleichzeitig in jeder Position rühren oder erhitzen
  • Für Kolben mit einem Fassungsvermögen von 100 bis 1000 ml
  • Einzigartige Belüftung sorgt dafür, dass das Gehäuse stets kühl bleibt
  • Die robuste Konstruktion ermöglicht den Dauerbetrieb der Heizmäntel, wie es für routinemäßige Extraktionstests erforderlich ist
  • Material: Aluminium
Die Temperaturregelung dieser Mehrpositions-Extraktionsmäntel ist dank der integrierten elektronischen Festkörpersteuerung einfach. Die Einheiten sind für Rundkolben von 100 bis 1000 ml geeignet. Wählen Sie je nach Kolbengröße einen Extraktionsheizer/Rührer.
Extraktionsheizungen verfügen über ein unabhängiges Heizelement pro Heizmantel, sodass Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Siedepunkten gleichzeitig erhitzt werden können. Jede Heizung verfügt über einen eigenen Drehregler und eine Ein-/Aus-Kontrollleuchte und kann eine maximale Elementtemperatur von bis zu 450 °C erreichen.
Verwenden Sie den Magnetrührer, um die Probe während des Erhitzens zu mischen. Die Rührgeschwindigkeiten sind zwischen 50 und 1000 min⁻¹ einstellbar. Die Drei-Positionen-Modelle verfügen über einen Rührregler für alle drei Heizmäntel. Die Sechs-Positionen-Modelle haben zwei Rührregler; einen für jeden Satz von drei Heizmänteln.
Der untere Teil des Geräts mit der Steuereinheit ist durch einen gut belüfteten Luftraum sicher von den oberen Heizelementen getrennt. Das Quarzheizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche untergebracht und lässt sich leicht austauschen, was die Lebensdauer des Heizgeräts verlängert. Pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen und eine Polypropylen-Abdeckung gewährleisten gute chemische Beständigkeit und einfache Reinigung.
Standards:
Lieferumfang: 3-Platz-Geräte werden mit 3×0,71 m langen Rührstäben, 3 Magnetrührstäben und einem 1,8 m langen Netzkabel mit EU-Stecker geliefert; das 115-V-Gerät verfügt über einen US-Stecker. 6-Platz-Geräte werden mit 2×0,71 m langen Rührstäben, 1×1,4 m langen Rührstab, Halteklammern, 6 Magnetrührstäben und einem 1,8 m langen Netzkabel mit EU-Stecker geliefert.
Bitte beachten