Avantor Magnetisches Mischsystem
Lieferant: VWR Collection
734-3624EA 0 EUR
734-3624 734-3629
Avantor Magnetisches Mischsystem
Rührer Rührwerke
Das magnetische Mischsystem von Avantor ist eine robuste, flexible, hochwertige und von Experten entwickelte Lösung für einmalige Mischvorgänge.
  • Intuitive Software: Steuerung über ein benutzerfreundliches Softwareprogramm auf einem 7"-Farb-Touchscreen. Mit dieser Software können Benutzer Mischprofile speichern und ihre Mischeinstellungen anpassen
  • Integrierte Wägezelle: Das System kann mit einer integrierten Wägezelle versehen sein, die das Gewicht des Gefäßes und des Inhalts misst und so eine genaue Rückmeldung zum Mischvorgang liefert
  • Temperaturgesteuerte