J.T.Baker® Zelllyselösung, Biotech Reagent
Lieferant: Avantor
G193-01EA 221 EUR
G193-01 G193-04 G193-05 G193-07 G193-09
J.T.Baker® Zelllyselösung, Biotech Reagent
Puffer Extraktionspuffer
J.T.Baker® Cell Lysis Solution Biotech Reagent ist ein vorformuliertes und gebrauchsfertiges cGMP-Detergens, das für die Extraktion und Rückgewinnung von AAV-Partikeln aus Produzenten-Zelllinien (HEK293-Eltern- und Suspensionslinien, SF9) optimiert ist. J.T.Baker® Cell Lysis Solution ist eine proprietäre Mischung aus nichtionischen Tensiden, frei von Octylphenolethoxylat, die eine vergleichbare Leistung wie Detergens nach Industriestandard aufweist und gleichzeitig die mit REACH und der nachgelagerten Freigabe verbundenen Umweltbedenken berücksichtigt. Diese Formulierung wurde für Gentherapie-Arbeitsabläufe entwickelt und ist einfach zu verwenden und zu handhaben, da sie gebrauchsfertig ist, eine niedrige Viskosität aufweist, keinen Transport oder keine Lagerung bei niedrigen Temperaturen erfordert und in Größen erhältlich ist, die Prozesse von der Entwicklung bis hin zu großen kommerziellen Chargen unterstützen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der technischen Literatur.
  • Vergleichbare Zelllyseleistung wie Octylphenolethoxylat
  • Verbesserter Schutz vor Viruspartikeln
  • Einfache Anwendung und Handhabung dank reduzierter Schaumbildung und Viskosität sowie Versand und Lagerung bei Raumtemperatur
  • 0,1 µm gefilterte Lösung
Proprietäre Formel. Kein Gefahrengut gemäß Verordnung 29 CFR 1910.1200 (OSHA HCS)
Chemische Spezifikationen der GMP-Zelllyselösung:
GMP-gefertigtes Produkt
Brechungsindex: 1.1-1.5
Aussehen: Test bestanden
pH : Nur zur Information
Viskosität (25°C): Nur zur Information
Dichte: 0.9 – 1.2 g/mL
Gesamtanzahl Aerober Mikroorganismen: 100 KBE/ml
Gesamtzahl Hefe und Schimmel: 10 KBE/ml
UV-Vis (max. Absorption) bei 380-450 nm: Nur zur Information
Chemical Specifications of GMP Cell lysis solution
GMP Manufactured Product
Refractive Index: 1.1-1.5
Appearance: Passes Test
pH: For information only
Viscosity (25°C): For information only
Density: 0.9 – 1.2 g/mL
Total Aerobic Microbial Count: 100 cfu/mL
Total Yeast and Mold Count: 10 cfu/mL
UV-Vis (max Absorption) at 380-450 nm: For information only