Masterflex® Adapter Tri-Clamp auf Schlauchnippelanschlüsse, 316SS
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30510-30 30510-31 30510-00 30510-01 30510-02 30510-03 30510-04 30510-05 30510-06 30510-10 30510-11 30510-12 30510-13 30510-14 30510-20 30510-21 30510-22 30510-23 30510-40 30510-41 30510-07 30510-08 30510-09 30510-15 30510-16 30510-17 30510-18 30510-19 30510-24 30510-25 30510-26 30510-27 30510-28 30510-29 30510-32 30510-33 30510-34 30510-35 30510-36 30510-37 30510-38 30510-39
MFLX30510-30EA 174 EUR
MFLX30510-30 MFLX30510-31 MFLX30510-00 MFLX30510-01 MFLX30510-02 MFLX30510-03 MFLX30510-04 MFLX30510-05 MFLX30510-06 MFLX30510-10 MFLX30510-11 MFLX30510-12 MFLX30510-13 MFLX30510-14 MFLX30510-20 MFLX30510-21 MFLX30510-22 MFLX30510-23 MFLX30510-40 MFLX30510-41 MFLX30510-07 MFLX30510-08 MFLX30510-09 MFLX30510-15 MFLX30510-16 MFLX30510-17 MFLX30510-18 MFLX30510-19 MFLX30510-24 MFLX30510-25 MFLX30510-26 MFLX30510-27 MFLX30510-28 MFLX30510-29 MFLX30510-32 MFLX30510-33 MFLX30510-34 MFLX30510-35 MFLX30510-36 MFLX30510-37 MFLX30510-38 MFLX30510-39
Masterflex® Adapter Tri-Clamp auf Schlauchnippelanschlüsse, 316SS
Fittings und Verbinder
Hochwertige Tri-Clamp-Schlauchnippelanschlüsse aus Edelstahl 316 für Sanitäranwendungen.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316 für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
  • Entwickelt, um Hygienestandards zu erfüllen und eine hygienische Flüssigkeitsübertragung in kritischen Anwendungen sicherzustellen
  • Das sichere Tri-Clamp-Design ermöglicht eine zuverlässige Befestigung an verschiedenen Geräten und Systemen
  • Maßgeschneiderte Schlauchtüllen-Form- und -Größenoptionen für eine Vielzahl von Schlauchgrößen
  • Präzisionsgefertigt und für die Verwendung mit Schlauchklemmen konzipiert, um dichte Dichtungen für leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten und die Produktintegrität zu wahren
  • Geeignet für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und mehr
  • Bewältigt anspruchsvolle Betriebsbedingungen und ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke
  • Entwickelt, um nahtlos mit vorhandener Ausrüstung zusammenzuarbeiten und die Gesamtsystemkompatibilität zu verbessern
Werten Sie Ihre Flüssigkeitstransfersysteme mit diesen erstklassigen hygienischen Tri-Clamp-Schlauchnippelanschlüsse aus Edelstahl 316 auf. Diese auf Exzellenz ausgelegten Armaturen vereinen hochwertige Materialien mit hygienischem Design und sorgen so für beispiellose Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und leckagefreie Leistung. Ihre vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Schlauchtypen und -größen, die nahtlose Tri-Clamp-Befestigung und die einfache Wartung machen die Installation zum Kinderspiel und unterstützen Branchen von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zur Pharmaindustrie. Vertrauen Sie auf diese Armaturen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Systemintegrität zu fördern und neue Maßstäbe für hervorragendes Flüssigkeitsmanagement zu setzen.