Hochleistungs-Laborkühlschränke der TSX-Serie, automatische Abtauung, Thermo Scientific
Lieferant: Thermo Scientific
TSX3005GV TSX1205SV TSX3005SV TSX1205GV TSX4505GV TSX5005GV TSX4505GA
HERATSX3005GVEA 7820 EUR
HERATSX3005GV HERATSX1205SV HERATSX3005SV HERATSX1205GV HERATSX4505GV HERATSX5005GV HERATSX4505GA
Hochleistungs-Laborkühlschränke der TSX-Serie, automatische Abtauung, Thermo Scientific
Kühlschränke
Die Hochleistungs-Laborkühlschränke der Thermo Scientific™ TSX-Serie bieten eine nachhaltige Wahl für die Kühlung in Kliniken und Laboren.
  • Entwickelt für die sichere Aufbewahrung in der Medizin und im Laborbedarf
  • Flüsterleise mit einem Schallpegel von 52 dBA
  • V-Antriebstechnologie
  • Bis zu 40% weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kältemittelmodelle
  • Wahlweise Glas- oder Volltürmodelle
  • Geringere HLKK-Kosten durch geringere Wärmeabgabe an die Umgebung
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standard-Türschlösser bieten Komfort und Sicherheit
  • Ergonomischer Türgriff
Die Hochleistungs-Laborkühlschränke der TSX-Serie von Thermo Scientific™ sind mit Funktionen ausgestattet, die den Probenschutz und Nachhaltigkeitsziele bei der Lagerung von Medien, Reagenzien, Chemotherapie, Pharmazeutika und anderen medizinischen und labortechnischen Lagerungen unterstützen, die 3 bis 7 °C erfordern.
Konzipiert für die sichere Lagerung von medizinischem und labortechnischem Material, einschließlich Impfstoffen, Pharmazeutika, Medien und Reagenzien, die einen Temperaturbereich von 2 bis 8 °C erfordern. Die Geräte sind mit einem Schallpegel von 52 dBA flüsterleise, sodass Endbenutzer ungestört neben dem Kühlschrank arbeiten können. Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist darauf ausgelegt, Nutzungsmuster wie das Öffnen der Tür, wenn eine höhere Kompressorgeschwindigkeit erforderlich ist, und Stabilitätsphasen, in denen der Kompressor mit niedrigerer Geschwindigkeit läuft, zu erkennen und so Energie zu sparen, ohne den Schutz zu beeinträchtigen. Diese Kühlschränke verbrauchen bis zu 40% weniger Energie als herkömmliche Kältemittelmodelle.
Kühlschränke verfügen über eine Abtauautomatik und ein Mikroprozessor-Display.
Hergestellt in einer preisgekrönten, abfallfreien Deponieanlage. Betriebstemperaturbereich von 2 bis 8 °C, Werkssollwert bei 5 °C.
Hinweis: Die unten gezeigten Abmessungen sind B×T×H.
Standards: Alle Kühlschränke sind UL- und cUL-zertifiziert. Kühlschränke mit Euro-Stecker sind CE-, UL- und cUL-zertifiziert. Kühlschränke verwenden natürliche R290-Kältemittel, wodurch die TSX-Serie mit der Significant New Alternatives Policy (SNAP) der U.S. Environmental Protection Agency konform ist.
Zubehörinformationen: Optionale Kartenschreiber sind erhältlich.