Cryofuge™ 8/16 Blutbanken-Zentrifugen
Lieferant: Thermo Scientific
75007671 75007672 75007673 75007674
HERA75007671EA 47400 EUR
HERA75007671 HERA75007672 HERA75007673 HERA75007674
Cryofuge™ 8/16 Blutbanken-Zentrifugen
Zentrifugen Tischzentrifugen
Dank verbesserter Ergonomie und kompaktem Design sowie der schnellen Einrichtung nachvollziehbarer, reproduzierbarer Läufe sind die NEUEN Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 und 16 Blutbankzentrifugen die erste Wahl für eine vereinfachte Produktivität bei der Blutverarbeitung.
  • Auto-Door™-Funktion: Öffnen und schließen Sie die Zentrifugentür automatisch mit einer einfachen Druckknopfbedienung
  • Auto-Lid™-Funktion: Sofortiges Öffnen und Schließen des Rotors mit Deckelaufbewahrung
  • Centri-Touch™-Schnittstelle: Helles, gut sichtbares und handschuhfreundliches Display
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Cryofuge 8 (HERA75007671) Cryofuge 8 (HERA75007672) Cryofuge 16 (HERA75007673) Cryofuge 16 (HERA75007674)
Environmentally Preferable
Max. speed 5000 min⁻¹ 5000 min⁻¹ 4700 min⁻¹ 4700 min⁻¹
Max. RZB 7295×g 7295×g 7187×g 7187×g
Refrigerated Yes Yes Yes Yes
Temperatur −20...+40 °C, adjustable to 1 °C −20...+40 °C, adjustable to 1 °C −20...+40 °C, adjustable to 1 °C −20...+40 °C, adjustable to 1 °C
Steuertyp Centri-touch touchscreen Centri-touch touchscreen Centri-touch touchscreen Centri-touch touchscreen
Timer 99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments) 99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments) 99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments) 99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments)
Stromzufuhr 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, single phase 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-phase 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, single phase 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-phase
B×T×H 816×900×1015 mm 816×900×1015 mm 816×900×1015 mm 816×900×1015 mm
Gewicht 465 kg 495 kg 465 kg 495 kg
Garantie 2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration 2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration 2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration 2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration