Magnetrührstäbchen
Lieferant: KARTELL
0076800 0076900 0076600 0076700
KART0076800EA 72 EUR
KART0076800 KART0076900 KART0076600 KART0076700
Magnetrührstäbchen
Rührer Magnetrührstäbchen
Ökonomische Rührstäbchen für unterschiedlichste Anwendungsbedingungen geeignet.
  • Stärkerer Mischvorgang bei geringeren Geschwindigkeiten
  • Als Ergänzung eine wertvolle Alternative für gewöhnliche Magnetrührstäbchen
  • Unten angegebene Größen sind als Nenngrößen mit Toleranzen von ±5% in Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen
Für Lebensmittel geeignet.