Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
24488.290EA 65.8 EUR
24488.290 24488.360 24488.460
Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on drying (120°C) ≤ 2.5 %
Particle size (< 75 μm) ≥ 95 %
Substances soluble in ethanol ≤ 0.2 %