Ultradünne elektrisch ableitende (ESD) Polyimidetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
173724 173711 173864 173895 173918 173792 173697
BRDY173724EA 119.39 EUR
BRDY173724 BRDY173711 BRDY173864 BRDY173895 BRDY173918 BRDY173792 BRDY173697
Ultradünne elektrisch ableitende (ESD) Polyimidetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Das elektrostatisch ableitende Polyimid (B-718) ist für die Beschriftung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung geeignet und widersteht Schwalllötbedingungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen.
  • Flaches, gegen hohe Temperaturen beständiges, glänzend weißes Polyimidmaterial
  • Elektrostatisch ableitender Klebstoff und elektrostatisch ableitende Trennfolie
  • Oberflächenwiderstandswerte im empfohlenen Bereich für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien
  • Betriebstemperatur von −70 bis 100 °C (−94 bis 212 °F)
Ideal für die Leiterplattenkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards: UL-anerkannt. Erfüllt die Anforderungen von ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10⁴ und 10¹¹ Ohm) für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien. Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K.
Verpackung: 750 Etiketten pro Rolle.